11-(Bromomethyl)tricosane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5691-25ML
B5691-5ML
TCIAB5691-25MLEA
455
EUR
TCIAB5691-25ML
TCIAB5691-5ML
11-(Bromomethyl)tricosane ≥95.0% (por GC)
11-(Bromomethyl)tricosane
Formula:
C₂₄H₄₉Br Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
732276-63-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |