1-Bromo-4-cloro-2-nitrobenceno 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5696-5G
B5696-25G
TCIAB5696-5GEA
28
EUR
TCIAB5696-5G
TCIAB5696-25G
1-Bromo-4-cloro-2-nitrobenceno 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1-Bromo-4-cloro-2-nitrobenceno
Formula:
C₆H₃BrClNO₂ MW: 236.45 g/mol Pto. de fusión: 70 Densidad: 2.048 |
Número MDL:
MFCD00024320 Núm. CAS: 41513-04-6 EINECS: 255-421-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 67.0 to 71.0 deg-C |