3-Bromo-4-iodoanísol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-iodo-4-methoxybenzene
B5697-1G
B5697-5G
TCIAB5697-1GEA
55
EUR
TCIAB5697-1G
TCIAB5697-5G
3-Bromo-4-iodoanísol ≥97.0% (por GC)
3-Bromo-4-iodoanísol
Formula:
C₇H₆BrIO MW: 312,9304 g/mol |
Número MDL:
MFCD12547848 Núm. CAS: 466639-53-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |