2-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5698-1G B5698-5G
TCIAB5698-1GEA 65 EUR
TCIAB5698-1G TCIAB5698-5G
2-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₀H₉BrO
Número MDL: MFCD00089999
Núm. CAS: 13672-07-6
EINECS: 237-154-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c475d858a70accd19c6e23f75ced7a48b0a93&vid=3f9c475d858a70accd19c6e23f75ced7a48b0a93&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C