DTME (dithio-bis-maleimidoethane) 98,0 HPLC, N
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: DTME
B5699-100MG B5699-25MG
TCIAB5699-100MGEA 375 EUR
TCIAB5699-100MG TCIAB5699-25MG
DTME (dithio-bis-maleimidoethane) 98,0 HPLC, N
DTME (dithio-bis-maleimidoethane)
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₄S₂
MW: 312.36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01863385
Núm. CAS: 71865-37-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C