2,2'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B5703-200MG B5703-1G
TCIAB5703-200MGEA 60 EUR
TCIAB5703-200MG TCIAB5703-1G
2,2'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl
Formula: C₂₄H₃₂B₂O₄
Número MDL: MFCD30729880
Núm. CAS: 398128-09-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0b0eacb3b96dd09d4c5d9907ca7aa0b26d71da8&vid=b0b0eacb3b96dd09d4c5d9907ca7aa0b26d71da8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C