3,3'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,3'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol) ester
B5704-1G B5704-200MG
TCIAB5704-1GEA 233 EUR
TCIAB5704-1G TCIAB5704-200MG
3,3'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,3'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl
Formula: C₂₄H₃₂B₂O₄
Núm. CAS: 850264-92-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C