3-Benzyloxybenzyl bromide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Benzyloxy)benzyl bromide, 1-(Benzyloxy)-3-(bromomethyl)benzene
B5708-1G B5708-5G
TCIAB5708-1GEA 79 EUR
TCIAB5708-1G TCIAB5708-5G
3-Benzyloxybenzyl bromide ≥95.0% (por GC)
3-Benzyloxybenzyl bromide
Formula: C₁₄H₁₃BrO
MW: 277,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318307
Núm. CAS: 1700-31-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C