2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Allyl-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol
B5709-1G B5709-5G
TCIAB5709-1GEA 108 EUR
TCIAB5709-1G TCIAB5709-5G
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol ≥98.0% (por GC)
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol
Formula: C₁₆H₁₅N₃O
MW: 265,32 g/mol
Número MDL: MFCD00236141
Núm. CAS: 2170-39-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C