9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)anthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5717-1G B5717-5G
TCIAB5717-1GEA 36 EUR
TCIAB5717-1G TCIAB5717-5G
9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)anthracene ≥98.0% (por GC)
9-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)anthracene
Formula: C₂₆H₁₈
Número MDL: MFCD27979543
Núm. CAS: 323195-31-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C