9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-10-bromoanthracene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5718-1G
B5718-5G
TCIAB5718-1GEA
55
EUR
TCIAB5718-1G
TCIAB5718-5G
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-10-bromoanthracene ≥98.0% (por GC)
9-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-10-bromoanthracene
Formula:
C₂₆H₁₇Br MW: 409,33 g/mol |
Número MDL:
MFCD30470615 Núm. CAS: 844679-02-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |