5-(Bromomethyl)undecane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5721-25G
B5721-5G
TCIAB5721-25GEA
435
EUR
TCIAB5721-25G
TCIAB5721-5G
5-(Bromomethyl)undecane ≥97.0% (por GC)
5-(Bromomethyl)undecane
Formula:
C₁₂H₂₅Br Pto. Ebullición: 85°C |
Número MDL:
MFCD23115881 Núm. CAS: 85531-02-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid to cloudy liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |