2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5722-25G B5722-5G
TCIAB5722-25GEA 196 EUR
TCIAB5722-25G TCIAB5722-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237,0000 g/mol
Número MDL: MFCD04973422
Núm. CAS: 64695-84-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C