1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluoroantimonate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Butyl-3-methylimidazolium Hexafluoroantimonate
B5724-5G B5724-25G
TCIAB5724-5GEA 51 EUR
TCIAB5724-5G TCIAB5724-25G
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluoroantimonate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-n-Butyl-3-methylimidazolium hexafluoroantimonate
Formula: C₈H₁₅F₆N₂Sb
Número MDL: MFCD07784453
Núm. CAS: 174645-81-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %