Tetrafluoroborato de 1-bencil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Benzyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
B5725-5G
B5725-25G
TCIAB5725-5GEA
28
EUR
TCIAB5725-5G
TCIAB5725-25G
Tetrafluoroborato de 1-bencil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Tetrafluoroborato de 1-bencil-3-metilimidazolio
Formula:
C₁₁H₁₃BF₄N₂ MW: 260.04 g/mol |
Número MDL:
MFCD07784449 Núm. CAS: 500996-04-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 60.0 to 64.0 deg-C |