Hexafluorofosfato de 1-bencil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
B5726-5G B5726-25G
TCIAB5726-5GEA 32 EUR
TCIAB5726-5G TCIAB5726-25G
Hexafluorofosfato de 1-bencil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Hexafluorofosfato de 1-bencil-3-metilimidazolio
Formula: C₁₁H₁₃F₆N₂P
MW: 318.2 g/mol
Número MDL: MFCD07784448
Núm. CAS: 433337-11-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C