4-Bromo-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5728-1G B5728-5G
TCIAB5728-1GEA 44 EUR
TCIAB5728-1G TCIAB5728-5G
4-Bromo-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥95.0% (por GC)
4-Bromo-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,09 g/mol
Número MDL: MFCD02684303
Núm. CAS: 192436-83-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %