Dicloruro tert-butilfosfónico ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

B5729-1G B5729-5G
TCIAB5729-1GEA 39 EUR
TCIAB5729-1G TCIAB5729-5G
Dicloruro tert-butilfosfónico ≥98.0% (por GC)
Dicloruro tert-butilfosfónico
Formula: C₄H₉Cl₂OP
Pto. Ebullición: 110°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012289
Núm. CAS: 4707-95-3
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow crystal to lump, wax
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 125.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR