3-Bromobencenosulfonamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5734-25G B5734-5G
TCIAB5734-25GEA 112 EUR
TCIAB5734-25G TCIAB5734-5G
3-Bromobencenosulfonamida ≥98.0% (por GC)
3-Bromobencenosulfonamida
Formula: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Número MDL: MFCD00084903
Núm. CAS: 89599-01-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C