Boc-L-His(Bzl)-OH ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B5735-1G
B5735-5G
TCIAB5735-1GEA
51
EUR
TCIAB5735-1G
TCIAB5735-5G
Boc-L-His(Bzl)-OH ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Boc-L-His(Bzl)-OH
Formula:
C₁₈H₂₃N₃O₄ Pto. de fusión: 182°C |
Número MDL:
MFCD00066093 Núm. CAS: 20898-44-6 EINECS: 244-105-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +22.0 to +25.0 deg (C=1, MeOH) |