2-Bromoresorcinol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromobenzene-1,3-diol
B5737-1G
B5737-5G
TCIAB5737-1GEA
21
EUR
TCIAB5737-1G
TCIAB5737-5G
2-Bromoresorcinol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Bromoresorcinol
Formula:
C₆H₅BrO₂ MW: 189,008 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07779241 Núm. CAS: 6751-75-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Bromination Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 99.0 to 103.0 deg-C |