6-Bromo-7-hydroxy-4-(hydroxymethyl)coumarin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Bromo-7-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-chromen-2-one
B5738-250MG B5738-1G
TCIAB5738-250MGEA 200 EUR
TCIAB5738-250MG TCIAB5738-1G
6-Bromo-7-hydroxy-4-(hydroxymethyl)coumarin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
6-Bromo-7-hydroxy-4-(hydroxymethyl)coumarin
Formula: C₁₀H₇BrO₄
MW: 271,07 g/mol
Número MDL: MFCD25961202
Núm. CAS: 223420-41-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %