1-Bromo-2-cloro-4-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5742-1G B5742-5G
TCIAB5742-1GEA 16 EUR
TCIAB5742-1G TCIAB5742-5G
1-Bromo-2-cloro-4-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2-cloro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrCl
Número MDL: MFCD04973904
Núm. CAS: 535934-25-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C