2-Bromodiphenylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(2-Bromophenyl)aniline, 2-Bromo-N-phenylaniline
B5744-1G B5744-5G
TCIAB5744-1GEA 66 EUR
TCIAB5744-1G TCIAB5744-5G
2-Bromodiphenylamine ≥98.0% (por GC)
2-Bromodiphenylamine
Formula: C₁₂H₁₀BrN
MW: 248,12 g/mol
Pto. Ebullición: 141°C
Número MDL: MFCD01851817
Núm. CAS: 61613-22-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %