2-[2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethoxy]ethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
tert-Butyl [2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]carbamate, tert-Butyl (2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)carbamate, [2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]carbamic acid tert-Butyl ester, 2-[2-(Boc-amino)ethoxy]ethanol
B5745-5G
B5745-25G
TCIAB5745-5GEA
48
EUR
TCIAB5745-5G
TCIAB5745-25G
2-[2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethoxy]ethanol ≥98.0% (por GC)
2-[2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethoxy]ethanol
Formula:
C₉H₁₉NO₄ |
Número MDL:
MFCD04038542 Núm. CAS: 139115-91-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...