Biotin-HPDP
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-[6-(Biotinamido)hexyl]-3'-(2-pyridyldithio)propionamide, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-N-(6-(3-(pyridin-2-yldisulphanyl)propanamido)hexyl)pentanamide
B5749-25MG B5749-100MG
TCIAB5749-25MGEA 184 EUR
TCIAB5749-25MG TCIAB5749-100MG
Biotin-HPDP
Biotin-HPDP
Formula: C₂₄H₃₇N₅O₃S₃
MW: 539,772 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00078541
Núm. CAS: 129179-83-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.30 to 13.60 %