N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)dibenzo[b,d]thiophen-4-amine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(4-Biphenylyl)dibenzo[b,d]thiophen-4-amine
B5752-1G B5752-200MG
TCIAB5752-1GEA 305 EUR
TCIAB5752-1G TCIAB5752-200MG
N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)dibenzo[b,d]thiophen-4-amine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)dibenzo[b,d]thiophen-4-amine
Formula: C₂₄H₁₇NS
MW: 351,47 g/mol
Número MDL: MFCD28138080
Núm. CAS: 1448185-87-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C