1-(4-Bromophenyl)pyrene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5755-1G B5755-5G
TCIAB5755-1GEA 68 EUR
TCIAB5755-1G TCIAB5755-5G
1-(4-Bromophenyl)pyrene ≥98.0% (por GC)
1-(4-Bromophenyl)pyrene
Formula: C₂₂H₁₃Br
MW: 357,25 g/mol
Número MDL: MFCD30474735
Núm. CAS: 345924-29-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C