3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5759-5G B5759-25G
TCIAB5759-5GEA 47 EUR
TCIAB5759-5G TCIAB5759-25G
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Formula: C₁₂H₈BrCl
MW: 267,55 g/mol
Número MDL: MFCD06201361
Núm. CAS: 844856-42-4
UN: 3152
ADR: 9,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C