2-Bromo-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Bromo-p-terphenyl
B5760-1G B5760-5G
TCIAB5760-1GEA 106 EUR
TCIAB5760-1G TCIAB5760-5G
2-Bromo-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-1,1':4',1''-terphenyl
Formula: C₁₈H₁₃Br
MW: 309,21 g/mol
Número MDL: MFCD00093613
Núm. CAS: 3282-24-4
UN: 3152
ADR: 9,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C