SB-366791 ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)cinnamide, 3-(4-Chlorophenyl)-N-(3-methoxyphenyl)acrylamide, N-(3-Methoxyphenyl)-4-chlorocinnamide
B5762-100MG B5762-25MG
TCIAB5762-100MGEA 171 EUR
TCIAB5762-100MG TCIAB5762-25MG
SB-366791 ≥98.0% (por GC)
SB-366791
Formula: C₁₆H₁₄ClNO₂
MW: 287,743 g/mol
Número MDL: MFCD01033818
Núm. CAS: 472981-92-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C