1-Butyl-4-methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5763-1G B5763-5G
TCIAB5763-1GEA 21 EUR
TCIAB5763-1G TCIAB5763-5G
1-Butyl-4-methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Butyl-4-methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₁₂H₁₆F₆N₂O₄S₂
MW: 430,38 g/mol
Pto. de fusión: 10°C
Número MDL: MFCD16038147
Núm. CAS: 475681-62-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %