3-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5764-25G B5764-5G
TCIAB5764-25GEA 231 EUR
TCIAB5764-25G TCIAB5764-5G
3-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl ≥97.0% (por GC)
3-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Formula: C₁₂H₈BrCl
MW: 267,55 g/mol
Número MDL: MFCD06201387
Núm. CAS: 164334-69-4
UN: 3151
ADR: 9,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %