1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5765-1G
B5765-5G
TCIAB5765-1GEA
38
EUR
TCIAB5765-1G
TCIAB5765-5G
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Formula:
C₆H₃BrClI MW: 317,348 g/mol |
Número MDL:
MFCD09907935 Núm. CAS: 450412-28-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 77.0 to 81.0 deg-C |