1-Bromodibenzofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Bromodibenzo[b,d]furan
B5766-200MG B5766-1G
TCIAB5766-200MGEA 26 EUR
TCIAB5766-200MG TCIAB5766-1G
1-Bromodibenzofuran ≥98.0% (por GC)
1-Bromodibenzofuran
Formula: C₁₂H₇BrO
MW: 247,09 g/mol
Número MDL: MFCD00094238
Núm. CAS: 50548-45-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C