4-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5767-1G B5767-200MG
TCIAB5767-1GEA 150 EUR
TCIAB5767-1G TCIAB5767-200MG
4-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Formula: C₁₈H₁₂BrN
MW: 322,21 g/mol
Número MDL: MFCD29067336
Núm. CAS: 1097884-37-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %