9-Bromo-10-[3-(2-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B5772-1G
B5772-200MG
TCIAB5772-1GEA
237
EUR
TCIAB5772-1G
TCIAB5772-200MG
9-Bromo-10-[3-(2-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (by HPLC)
9-Bromo-10-[3-(2-naphthyl)phenyl]anthracene
Formula:
C₃₀H₁₉Br |
Número MDL:
MFCD30470616 Núm. CAS: 944801-33-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 193.0 to 197.0 deg-C |