(7-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene-2-boronic acid
B5773-1G
B5773-5G
TCIAB5773-1GEA
115
EUR
TCIAB5773-1G
TCIAB5773-5G
(7-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
(7-Bromo-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid
Formula:
C₁₅H₁₄BBrO₂ MW: 316,99 g/mol |
Número MDL:
MFCD26403351 Núm. CAS: 1213768-48-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | 98.0 to 105.0 % |