SB-525334 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5776-10MG
B5776-50MG
TCIAB5776-10MGEA
96
EUR
TCIAB5776-10MG
TCIAB5776-50MG
SB-525334 ≥98.0% (by HPLC)
SB-525334
Formula:
C₂₁H₂₁N₅ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11045307 Núm. CAS: 356559-20-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 156.0 to 160.0 deg-C |
Elemental analysis (Nitrogen) | 19.40 to 21.40 % |