Bis(3-sulpho-N-succinimidyl) Glutarate disodium salt ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
B5778-250MG B5778-50MG
TCIAB5778-250MGEA 395 EUR
TCIAB5778-250MG TCIAB5778-50MG
Bis(3-sulpho-N-succinimidyl) Glutarate disodium salt ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Bis(3-sulpho-N-succinimidyl) Glutarate disodium salt
Formula: C₁₃H₁₂N₂Na₂O₁₄S₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD28358733
Núm. CAS: 881415-72-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %