Bis(3-sulpho-N-succinimidyl) Suberate disodium salt ≥96.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
B5779-250MG B5779-50MG
TCIAB5779-250MGEA 311 EUR
TCIAB5779-250MG TCIAB5779-50MG
Bis(3-sulpho-N-succinimidyl) Suberate disodium salt ≥96.0% (by total nitrogen basis)
Bis(3-sulpho-N-succinimidyl) Suberate disodium salt
Formula: C₁₆H₁₈N₂Na₂O₁₄S₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00054982
Núm. CAS: 127634-19-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %