Bisindolylmaleimide I ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
GF 109203X
B5781-25MG
B5781-5MG
TCIAB5781-25MGEA
400
EUR
TCIAB5781-25MG
TCIAB5781-5MG
Bisindolylmaleimide I ≥97.0% (by HPLC)
Bisindolylmaleimide I
Formula:
C₂₅H₂₄N₄O₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00236428 Núm. CAS: 133052-90-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Melting point | 268.0 to 272.0 deg-C |