1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane ≥93.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexane-1,6-diyl diacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol Diacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexamethylene Diacrylate
Estabilización: Stabilised with 4-hydroxy-TEMPO
B5785-1G B5785-5G
TCIAB5785-1GEA 45 EUR
TCIAB5785-1G TCIAB5785-5G
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane ≥93.0% (por GC) estabilizado
1,6-Bis(acryloyloxy)-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane
Formula: C₁₂H₁₀F₈O₄
MW: 370,20 g/mol
Número MDL: MFCD00078412
Núm. CAS: 2264-01-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0df08a3d4bafc1d67e6203fabf660ee40fecb001&vid=e36db7a8636dc7c075bde02fec16933f2ae873dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %