Bismuto (III) ioduro, anhidro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B5787-5G B5787-25G
TCIAB5787-5GEA 33 EUR
TCIAB5787-5G TCIAB5787-25G
Bismuto (III) ioduro, anhidro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bismuto (III) ioduro
Formula: BiI₃
Pto. Ebullición: 500°C
Pto. de fusión: 408°C
Número MDL: MFCD00010894
Núm. CAS: 7787-64-6
EINECS: 232-127-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01269
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %