5-Bromo-2-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5788-5G B5788-25G
TCIAB5788-5GEA 72 EUR
TCIAB5788-5G TCIAB5788-25G
5-Bromo-2-nitrofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromo-2-nitrofenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Número MDL: MFCD03095027
Núm. CAS: 27684-84-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C