2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5792-1G
B5792-5G
TCIAB5792-1GEA
40
EUR
TCIAB5792-1G
TCIAB5792-5G
2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
Formula:
C₂₁H₁₄ClN₃ |
Número MDL:
MFCD27979856 Núm. CAS: 1472062-94-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 163.0 to 167.0 deg-C |