Butyltrimethylammonium bromide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B5798-5G B5798-25G
TCIAB5798-5GEA 50 EUR
TCIAB5798-5G TCIAB5798-25G
Butyltrimethylammonium bromide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Butyltrimethylammonium bromide
Formula: C₇H₁₈BrN
Pto. de fusión: 196°C
Número MDL: MFCD12761450
Núm. CAS: 2650-51-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %