2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B5800-200MG B5800-1G
TCIAB5800-200MGEA 33 EUR
TCIAB5800-200MG TCIAB5800-1G
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan ≥97.0% (por GC)
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Formula: C₆H₄BrF₃O
MW: 228,9946 g/mol
Número MDL: MFCD03086219
Núm. CAS: 17515-77-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %