tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-Boc-3-Methanesulphonyloxyazetidine
B5801-5G
B5801-25G
TCIAB5801-5GEA
44
EUR
TCIAB5801-5G
TCIAB5801-25G
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl-3-[(methylsulphonyl)oxy]-1-azetanecarboxylate
Formula:
C₉H₁₇NO₅S MW: 251.3 g/mol |
Número MDL:
MFCD05664832 Núm. CAS: 141699-58-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 67.0 to 71.0 deg-C |