4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-6-chloro-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5802-1G B5802-5G
TCIAB5802-1GEA 61 EUR
TCIAB5802-1G TCIAB5802-5G
4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-6-chloro-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-6-chloro-2-phenylpyrimidine
Formula: C₂₂H₁₅ClN₂
MW: 342,83 g/mol
Número MDL: MFCD29477698
Núm. CAS: 1689538-58-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C